Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Methoxybenzylidene)-4-acetoxyaniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0581-25G
TCIAM0581-25GEA 175 EUR InStock
TCIAM0581-25G
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-acetoxyaniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-acetoxyaniline


Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041911
Numéro CAS: 10484-13-6
EINECS: 233-993-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité