Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

M0586-5G
TCIAM0586-5GEA 194 EUR InStock
TCIAM0586-5G
2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene


Formule: C₂₁H₁₇NO
MW: 299,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019064
Numéro CAS: 5424-78-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité