Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[(p-Anisylidene)amino]cinnamic Acid, 4-(p-Anisalamino)cinnamic Acid

M0588-1G
TCIAM0588-1GEA 116 EUR InStock
TCIAM0588-1G
4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamic acid


Formule: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021777
Numéro CAS: 25959-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité