Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthyl-2,4-heptanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0597-5ML
TCIAM0597-5MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0597-5ML
6-Méthyl-2,4-heptanedione ≥97.0% (par GC)
6-Méthyl-2,4-heptanedione


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008939
Numéro CAS: 3002-23-1
EINECS: 221-093-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b362f809a417a75fc8d1a0eb5bace58b038e08ce&vid=b362f809a417a75fc8d1a0eb5bace58b038e08ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité