Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Methylcholine iodide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxypropyltrimethylammonium Iodide

M0598-25G
TCIAM0598-25GEA 290 EUR InStock
TCIAM0598-25G
β-Methylcholine iodide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
beta-Methylcholine iodide


Formule: C₆H₁₆INO
MW: 245,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059987
Numéro CAS: 26112-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité