Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-[(4-methoxybenzylidene)amino]cinnamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

M0602-1G
TCIAM0602-1GEA 322 EUR InStock
TCIAM0602-1G
Ethyl-4-[(4-methoxybenzylidene)amino]cinnamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-4-[(4-methoxybenzylidene)amino]cinnamate


Formule: C₁₉H₁₉NO₃
MW: 309,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059231
Numéro CAS: 6421-30-3
EINECS: 229-170-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité