Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Methoxybenzylidene)-4-hydroxyaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]phenol, N-(p-Anisal)-4-hydroxyaniline, N-(p-Anisylidene)-4-hydroxyaniline

M0605-5G
TCIAM0605-5GEA 167 EUR InStock
TCIAM0605-5G
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-hydroxyaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-hydroxyaniline


Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037176
Numéro CAS: 3230-39-5
EINECS: 221-768-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité