Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxyéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxyethylamine

M0611-25ML
TCIAM0611-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0611-25ML
2-Méthoxyéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthoxyéthylamine


Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008180
Numéro CAS: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc570cd632215c5f1d476fddb1f98eac431c76de&vid=fc570cd632215c5f1d476fddb1f98eac431c76de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité