Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid

M0634-25G
TCIAM0634-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM0634-25G
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique


Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005837
Numéro CAS: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité