Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyl-2-hexanone oxime ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isoamyl Methyl Ketoxime

M0643-25ML
TCIAM0643-25MLEA 118 EUR InStock
TCIAM0643-25ML
5-Methyl-2-hexanone oxime ≥97.0% (par GC)
5-Methyl-2-hexanone oxime


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013934
Numéro CAS: 624-44-2
EINECS: 210-845-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité