Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Isomethylionone ≥70% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: ɑ-Isomethylionone, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

M0647-25ML
TCIAM0647-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAM0647-25ML
ɑ-Isomethylionone ≥70% (par GC)
alpha-Isomethylionone


Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034582
Numéro CAS: 127-51-5
EINECS: 204-846-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité