Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthylcyclohexanol (mélange 2-, 3-, 4- et cis-, trans-) ≥88.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0666-25ML
TCIAM0666-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0666-25ML
Méthylcyclohexanol (mélange 2-, 3-, 4- et cis-, trans-) ≥88.0% (par GC)
Méthylcyclohexanol


Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01778225
Numéro CAS: 25639-42-3
EINECS: 247-152-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c7c8eab444da367aa2c2fed71ff1202b8d4172&vid=6c8dc50efbe4d56d30bd0bce991ae3d4d2b00f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité