Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Xylène-α-thiol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Xylene-α-thiol

M0682-25ML
TCIAM0682-25MLEA 424 EUR InStock
TCIAM0682-25ML
p-Xylène-α-thiol ≥97.0% (par GC)
p-Xylène-α-thiol


Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 1,034 g/cm³ (23 °C)
Numéro MDL: MFCD00039652
Numéro CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&vid=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité