Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-3-(méthylthio)pyrazine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0685-1ML
TCIAM0685-1MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0685-1ML
2-Méthyl-3-(méthylthio)pyrazine ≥99.0% (par GC)
2-Méthyl-3-(méthylthio)pyrazine


Formule: C₆H₈N₂S
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00014610
Numéro CAS: 2882-20-4
EINECS: 220-736-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86461dd82e9f1b979221a2d9145850162eb572e8&vid=86461dd82e9f1b979221a2d9145850162eb572e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité