Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-4-ethylthiazoline ≥88.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0689-25ML
TCIAM0689-25MLEA 152 EUR InStock
TCIAM0689-25ML
2-Methyl-4-ethylthiazoline ≥88.0% (par GC)
2-Methyl-4-ethylthiazoline


Formule: C₆H₁₁NS
Numéro MDL: MFCD00015468
Numéro CAS: 4293-61-2
EINECS: 224-297-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité