Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-3-heptanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0693-5ML
TCIAM0693-5MLEA 174 EUR InStock
TCIAM0693-5ML
2-Méthyl-3-heptanone ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-3-heptanone


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,817 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00009481
Numéro CAS: 13019-20-0
EINECS: 235-877-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f27fec99ec6a570def6f5a8024bc1a00ca240b&vid=50f27fec99ec6a570def6f5a8024bc1a00ca240b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité