Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-4-heptanone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0694-5ML
TCIAM0694-5MLEA 242 EUR InStock
TCIAM0694-5ML
2-Méthyl-4-heptanone ≥99.0% (par GC)
2-Méthyl-4-heptanone


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,8125 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00027143
Numéro CAS: 626-33-5
EINECS: 210-943-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bbbdd86c156b2795fbf105819411bc58f1c7edc&vid=1bbbdd86c156b2795fbf105819411bc58f1c7edc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité