Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de méthyle ≥92.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M0702-25G
TCIAM0702-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0702-25G
Rouge de méthyle ≥92.0% (par HPLC)
Rouge de méthyle


Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 14,06119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680411f14b236a49610ecf7d9e4d93a113001c17&vid=680411f14b236a49610ecf7d9e4d93a113001c17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Absorbance min. 0.30 (5mg/L, pH 6.6 buffer sol., 425.0 to 435.0nm)
Drying loss max. 5.0 %
Transition interval (pH) (purplish red)4.2 to 6.2 (yellow)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité