Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylbutanenitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0706-25ML
TCIAM0706-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0706-25ML
2-Méthylbutanenitrile ≥95.0% (par GC)
2-Méthylbutanenitrile


Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00001877
Numéro CAS: 18936-17-9
EINECS: 242-687-1
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité