Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone

M0712-5G
TCIAM0712-5GEA 146 EUR InStock
TCIAM0712-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2-(Methylsulphonyl)acetophenone


Formule: C₉H₁₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00025078
Numéro CAS: 3708-04-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fe573dec798de66bc5f27b98c4f6134fb93582&vid=59fe573dec798de66bc5f27b98c4f6134fb93582&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité