Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-méthylhexanedioïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0719-25G
TCIAM0719-25GEA 108 EUR InStock
TCIAM0719-25G
Acide 3-méthylhexanedioïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthylhexanedioïque


Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00002804
Numéro CAS: 3058-01-3
EINECS: 221-293-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité