Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinyl myristate ≥99.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: Myristic Acid Vinyl Ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M0723-25ML
TCIAM0723-25MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAM0723-25ML
Vinyl myristate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl myristate


Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 148°C
Numéro MDL: MFCD00059221
Numéro CAS: 5809-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité