MES sel de sodium ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
M0737-25G
TCIAM0737-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAM0737-25G
MES sel de sodium ≥97.0% (sur base azote total)
MES sel de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b8e7c7d6a27caa7b2b7c1849915dd913abaa8c&vid=e6b8e7c7d6a27caa7b2b7c1849915dd913abaa8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité