Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

M0743-25G
TCIAM0743-25GEA 360 EUR InStock
TCIAM0743-25G
N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (par GC)
N-Methylisatoic anhydride


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006815
Numéro CAS: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13df4a45ba3eb0f620e54cabd0d40099ca6e6b7a&vid=13df4a45ba3eb0f620e54cabd0d40099ca6e6b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité