Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthyl-3-nitroguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 25% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Moistened with water

M0749-25G
TCIAM0749-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAM0749-25G
1-Méthyl-3-nitroguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 25% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)
1-Méthyl-3-nitroguanidine


Formule: C₂H₅N₅O₃
Numéro MDL: MFCD00024167
Numéro CAS: 4245-76-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913800eef054b225a716a872fcb9aeb368e11c30&vid=913800eef054b225a716a872fcb9aeb368e11c30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water 25.0 and le 35.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité