Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-1-vinylimidazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0753-1G
TCIAM0753-1GEA 317 EUR InStock
TCIAM0753-1G
2-Methyl-1-vinylimidazole ≥97.0% (par GC)
2-Methyl-1-vinylimidazole


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Densité: 1.03
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037893
Numéro CAS: 2851-95-8
EINECS: 220-664-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac551f04ac6fc6b66a1e2973db178965f3efa7d&vid=bac551f04ac6fc6b66a1e2973db178965f3efa7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité