Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Méthoxyphényl)-2-butanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-3-butanone, Anisylacetone

M0756-25ML
TCIAM0756-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0756-25ML
4-(4-Méthoxyphényl)-2-butanone ≥97.0% (par GC)
4-(4-Méthoxyphényl)-2-butanone


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: 10°C
Densité: 1,0619 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008791
Numéro CAS: 104-20-1
EINECS: 203-184-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b12fc5b3d98f9288ebd2aaa1bfc1f770ab5b506&vid=4b12fc5b3d98f9288ebd2aaa1bfc1f770ab5b506&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité