Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-tert-Butyl-o-toluidine

M0763-5ML
TCIAM0763-5MLEA 407 EUR InStock
TCIAM0763-5ML
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline


Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD00025208
Numéro CAS: 13117-94-7
EINECS: 236-044-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité