Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Naphtyle myristate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0780-10G
TCIAM0780-10GEA 99 EUR InStock
TCIAM0780-10G
2-Naphtyle myristate ≥97.0% (par GC)
2-Naphtyle myristate


Formule: C₂₄H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00037748
Numéro CAS: 7262-80-8
EINECS: 230-685-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité