Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-p-tolylacetate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-(p-tolyl)acetate, 4-Methylphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylphenylacetate, p-Tolylacetic Acid Methyl Ester

M0783-25G
TCIAM0783-25GEA 159 EUR InStock
TCIAM0783-25G
Methyl-p-tolylacetate ≥99.0% (par GC)
Methyl-p-tolylacetate


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00056243
Numéro CAS: 23786-13-2
EINECS: 245-885-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité