Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de méthylmagnésium 35% ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique

Fournisseur: TCI
Danger

M0785-250G
TCIAM0785-250GEA 118 EUR InStock
TCIAM0785-250G
Bromure de méthylmagnésium 35% ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique
Bromure de méthylmagnésium


Formule: CH₃BrMg
Point d'éclair: -40°C
Numéro MDL: MFCD00000041
Numéro CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
ONU: 1928
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8099095ed360187e178672190455e39f8dcc3961&vid=f6ff39d1e1348bf0494b830c798ddd33de341874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 35.0 to 38.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité