Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0788-25ML
TCIAM0788-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAM0788-25ML
2-Méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxypyridine


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 1,064 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006262
Numéro CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=993fc9649771e382ee1dc189193c497cfd7bc258&vid=993fc9649771e382ee1dc189193c497cfd7bc258&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité