4-(Dimethylamino)-2'-methylazobenzene
Fournisseur: TCI
Attention
M0789-1G
TCIAM0789-1GEA 114 EUR InStock
TCIAM0789-1G
4-(Dimethylamino)-2'-methylazobenzene
4-(Dimethylamino)-2'-methylazobenzene
Formule: C₁₅H₁₇N₃
Point de fusion: 74°C
Numéro MDL: MFCD00025648
Numéro CAS: 3731-39-3
EINECS: 223-088-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité