Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methyl-2-heptanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0791-5ML
TCIAM0791-5MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAM0791-5ML
6-Methyl-2-heptanol ≥97.0% (par GC)
6-Methyl-2-heptanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00004562
Numéro CAS: 4730-22-7
EINECS: 225-232-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce842f04199984e4017d2cbb6be94ff01ba433c&vid=8ce842f04199984e4017d2cbb6be94ff01ba433c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité