Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxyphénylacetone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0794-25ML
TCIAM0794-25MLEA 107 EUR InStock
TCIAM0794-25ML
2-Méthoxyphénylacetone ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxyphénylacetone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008770
Numéro CAS: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9f4159e96def1d36e00b81a0f080e2b42bd06b8&vid=b9f4159e96def1d36e00b81a0f080e2b42bd06b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité