Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium mesitylenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M0796-25G
TCIAM0796-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0796-25G
Sodium mesitylenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium mesitylenesulphonate


Formule: C₉H₁₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00067712
Numéro CAS: 6148-75-0
EINECS: 228-157-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b22da54c7294b12cce5e029713198851afe9acc&vid=e39efbc7dc9997d9179820fed59872f03e3f9a24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité