Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0798-5ML
TCIAM0798-5MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAM0798-5ML
2-Méthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxypyrazine


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Densité: 1,143 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00006126
Numéro CAS: 3149-28-8
EINECS: 221-579-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f812cf18216249c2a8fea1381c15db7550ea3d9&vid=5f812cf18216249c2a8fea1381c15db7550ea3d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité