Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dioxolane

M0816-25G
TCIAM0816-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0816-25G
2-Méthoxy-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-1,3-dioxolanne


Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00003208
Numéro CAS: 19693-75-5
EINECS: 243-229-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173137cd11e5ccbfcfa7c8807616d19517bcf2f7&vid=173137cd11e5ccbfcfa7c8807616d19517bcf2f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité