Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0817-25G
TCIAM0817-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM0817-25G
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide


Formule: C₃H₄F₃NO
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00009670
Numéro CAS: 815-06-5
EINECS: 212-417-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c8130a229d41550eb466fe23fdf2227358033c8&vid=5c8130a229d41550eb466fe23fdf2227358033c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité