Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,5-Triméthylcyclohexyle hydroxy(phényl)acétate ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0821-25G
TCIAM0821-25GEA 104 EUR InStock
TCIAM0821-25G
3,3,5-Triméthylcyclohexyle hydroxy(phényl)acétate ≥94.0% (par GC)
3,3,5-Triméthylcyclohexyle hydroxy(phényl)acétate


Formule: C₁₇H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00056623
Numéro CAS: 456-59-7
EINECS: 207-271-6
Merck Index: 14,02704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité