Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-10H-phénothiazine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M0822-25G
TCIAM0822-25GEA 204 EUR InStock
TCIAM0822-25G
2-Méthoxy-10H-phénothiazine ≥98.0% (par HPLC)
2-Méthoxy-10H-phénothiazine


Formule: C₁₃H₁₁NOS
MW: 229,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037838
Numéro CAS: 1771-18-2
EINECS: 217-195-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798e13fbe8bac4ed8dd4d0b0e88170ee77e43fb1&vid=798e13fbe8bac4ed8dd4d0b0e88170ee77e43fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité