Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0824-1G
TCIAM0824-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM0824-1G
Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque


Formule: C₁₆H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00013979
Numéro CAS: 21752-36-3
EINECS: 244-571-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eae92edcb9f473672fcde94c710299bf08e76cf8&vid=eae92edcb9f473672fcde94c710299bf08e76cf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité