Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Menthyl chloride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-3-Chloro-p-menthane

M0834-1G
TCIAM0834-1GEA 156 EUR InStock
TCIAM0834-1G
(-)-Menthyl chloride ≥98.0% (par GC)
(-)-Menthyl chloride


Formule: C₁₀H₁₉Cl
MW: 174,71 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00001481
Numéro CAS: 16052-42-9
EINECS: 240-200-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -58.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité