Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Methyl-4-piperidoneoxime hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

M0838-1G
TCIAM0838-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM0838-1G
1-Methyl-4-piperidoneoxime hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-4-piperidoneoxime hydrochloride


Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 164,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060190
Numéro CAS: 84540-61-4
EINECS: 283-155-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité