Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl p-Tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene

M0842-5G
TCIAM0842-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0842-5G
Methyl p-Tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Methyl p-Tolyl sulphone


Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00014742
Numéro CAS: 3185-99-7
EINECS: 221-682-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité