Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0858-25G
TCIAM0858-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM0858-25G
Acide (3-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3-méthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004334
Numéro CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ee44de7abc75dcfe6cfb292243c3dd4d0b3cebe&vid=6ee44de7abc75dcfe6cfb292243c3dd4d0b3cebe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité