Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthyl-3-pipéridineméthanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine

M0859-25ML
TCIAM0859-25MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAM0859-25ML
1-Méthyl-3-pipéridineméthanol ≥95.0% (par GC)
1-Méthyl-3-pipéridineméthanol


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00006497
Numéro CAS: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=534cc87068c3d095a04718c0a32587ce99e60c9f&vid=534cc87068c3d095a04718c0a32587ce99e60c9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité