Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

M0864-25ML
TCIAM0864-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAM0864-25ML
4-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Méthylbenzylamine


Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008123
Numéro CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51092260c77091516f40536435efa3d2b14d3104&vid=51092260c77091516f40536435efa3d2b14d3104&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité