Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0867-5G
TCIAM0867-5GEA 120 EUR InStock
TCIAM0867-5G
6-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
6-Nitro-o-toluonitrile


Formule: C₈H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00007266
Numéro CAS: 1885-76-3
EINECS: 217-553-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895e3f002b5c0d4bd8bfb2e5f2792b1ae44faaed&vid=895e3f002b5c0d4bd8bfb2e5f2792b1ae44faaed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité