Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-1-méthylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole

M0868-25G
TCIAM0868-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM0868-25G
2-Mercapto-1-méthylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Mercapto-1-méthylimidazole


Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 14,05971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc2e6030acf4b5669200f36e7236b001d93d47f&vid=ecc2e6030acf4b5669200f36e7236b001d93d47f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité